Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
triamterene
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1nc(N)c2nc(-c3ccccc3)c(N)nc2n1
InChI
1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
InChI key
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1G(6340)
General description
Application
- Triamterene and Hydrochlorothiazide Capsules
- Triamterene and Hydrochlorothiazide Tablets
- Triamterene Capsules
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Gene Information human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1G(6340) | Gene Information human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1G(6340) | Gene Information human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1G(6340) | Gene Information human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1G(6340) |
| API family triamterene | API family triamterene | API family triamterene | API family triamterene |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triamterene
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?