Przejdź do
8.08614
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
for synthesis
Synonim(y):
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, Melamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
106,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.12
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-615-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
106,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
66.65 hPa ( 315 °C)
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
>600 °C
potency
3161 mg/kg LD50, oral (Rat), >1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7-8 (20 °C, 32 g/L in H2O)
bp
>354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
354 °C (decomposition)
solubility
3.2 g/L
density
1.57 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=N)=N)=N
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis, biological and in silico studies of a tripodal schiff base derived from 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine: Discusses the synthesis and potential applications of a new Schiff base derived from 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine in pharmaceuticals and biotechnology (Oruma et al., 2021).
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
525491379183BP1295
Melamine analytical standard
Supelco
52549
Melamine
Melamine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1379183
Melamine
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
3.2 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
bp
>354 °C/1013 hPa (sublimed)
bp
-
bp
-
bp
-
density
1.57 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
mp
354 °C (decomposition)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Urinary tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
572.0 °F - closed cup
flash_point_c
300 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-78-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)