Przejdź do
8.14733
Magnesium chloride
anhydrous for synthesis
Synonim(y):
Magnesium chloride, Magnesium dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
20 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4030,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.21
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-094-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
solid
Solubility:
542 g/L
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
synthesis grade
form
solid
potency
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
≥7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1412 °C/1013 hPa
mp
712 °C
solubility
542 g/L
density
2.32 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesium chloride (MgCl2) can be used as:
  • An additive in the synthesis of aragonite precipitated calcium carbonate (PCC) to control the polymorphism and morphological structure of PCC.
  • An ammonia-selective absorbent to enhance the synthesis of ammonia by Haber−Bosch process.
  • A precursor salt to synthesize magnesium β-ketoesterate complexes by reacting with proligand and anhydrous triethylamine in dry DMF.
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
449172449164M4880
form
solid
form
-
form
-
form
powder
solubility
542 g/L
solubility
-
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
solubility
water: 468.7 g/L at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
pH
≥7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
density
2.32 g/cm3 at 20 °C
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of magnesium chloride and organic additives on the synthesis of aragonite precipitated calcium carbonate
Park WK, et al.
Journal of Crystal Growth, 310(10), 2593-2601 (2008)
Ammonia synthesis enhanced by magnesium chloride absorption
Himstedt HH, et al.
AIChE Journal, 61(4), 1364-1371 (2015)
Synthesis and structure of anhydrous complexes of magnesium (II) with β-ketoesters of higher alcohols
Koval LI, et al.
Polyhedron, 28(13), 2698-2702 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814733905004022536913131
814733050004022536564746
814733010004022536422916
814733902004027269138912
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?