Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 394,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
394,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99.9% trace metals basis
reaction suitability
core: magnesium
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
refractive index
n20/D 1.675 (lit.)
particle size
−10 mesh
mp
714 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis | description ≥98% | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis | description 0.1 M |
| solubility H2O: slightly soluble(lit.) | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay 99.9% trace metals basis | assay ≥98% | assay 99.99% trace metals basis | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade synthesis grade | grade anhydrous | grade synthesis grade | grade - |
| impurities ≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤0.5% Insolubles | impurities ≤150.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - |
| mp 714 °C (lit.) | mp 714 °C (lit.) | mp 714 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?