Przejdź do
449172
Magnesium chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Magnogene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-094-6
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads
assay
99.99% trace metals basis
reaction suitability
core: magnesium
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
714 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Magnesium chloride can be used as a starting material to prepare electrolyte solutions for Mg-polysulfide flow batteries.
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
449164208337M8266
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
anhydrous
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
<5%
impurities
≤0.5% Insolubles
mp
714 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)