Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 836,00 zł |
Informacje o tej pozycji
836,00 zł
product line
BioReagent
assay
≥97.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
714 °C (lit.)
solubility
water: 468.7 g/L at 20 °C
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Application
- as a metal cofactor supplement in the terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) reaction[1]
- as a component of Tris assay buffer to prepare substrate stocks for /-N-Acyl lysine substrate screening[2]
- as a component of low-calcium differentiation medium for keratinocyte differentiation[3]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form powder |
| solubility water: 468.7 g/L at 20 °C | solubility - | solubility H2O: slightly soluble(lit.) | solubility - |
| assay ≥97.0% | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 714 °C (lit.) | mp 714 °C (lit.) | mp 714 °C (lit.) | mp 714 °C (lit.) |
| density 2.32 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.32 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.32 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.32 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?