Przejdź do
8.14656
Chlorek antymonu(III)
for synthesis
Synonim(y):
Antimony(III) chloride, Antimonous acid, Antimony trichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
937,50 zł
45 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl3Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-047-2
NACRES:
NA.22
Grade:
synthesis grade
Form:
solid
Solubility:
931 g/L (Hydrolysis)
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.16 hPa ( 20 °C)
form
solid
bp
233 °C/1013 hPa
mp
73 °C
solubility
931 g/L (Hydrolysis)
density
3.14 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C22H23ClN2O8.3ClH.Sb/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;;;;/h4-5,7-8,15,26-27,31-33H,6,24H2,1-3H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3/b20-13+;;;;/t7-,8-,15-,21-,22-;;;;/m0..../s1
InChI key
LIARQHHWPMTMFO-CRPMINNHSA-K
Application
  • Struktura halogenku metalu i stopień zniekształcenia kontrolują właściwości fotofizyczne luminescencyjnych zero-wymiarowych hybryd halogenków organiczno-antymonowych (iii): Istotne dla naukowców zajmujących się materiałami, badania te omawiają syntezę hybryd halogenków organiczno-antymonowych do zastosowania w materiałach luminescencyjnych (Biswas et al., 2021).
  • Chlorek antymonu (iii) o głębokiej czerwonej emisji z podwójnymi kationami: Badanie to jest szczególnie istotne dla materiałoznawstwa, szczegółowo opisując syntezę i właściwości luminescencyjne nowego kompleksu chlorku antymonu (III), podkreślając jego potencjał w zastosowaniach optoelektronicznych (Peng et al., 2021).
  • Związki halogenków antymonu (III) z tiomocznikami: Struktury i aktywność biologiczna: Artykuł koncentruje się na aktywności biologicznej kompleksów halogenków antymonu(III), istotnych dla chemików medycznych zainteresowanych nowymi środkami terapeutycznymi (Han et al., 2014).
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.078383373748.07837
form
solid
form
solid
form
crystalline
form
liquid
solubility
931 g/L (Hydrolysis)
solubility
931 g/L (Hydrolysis)
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
mp
73 °C
mp
73 °C
mp
73.4 °C (lit.)
mp
3-4 °C
vapor pressure
0.16 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.16 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 49 °C)
vapor pressure
1.1 hPa ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek antymonu(III)
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814656100004022536420424
814656025004022536420417
814656904504022536915418