Merck
337374
Sigma-Aldrich
Antimony(III) chloride
≥99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Antimony trichloride
Wybierz wielkość
10 G
341,00 zł
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
341,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SbCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38080204
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
7.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 49 °C)
Próba
≥99.95% trace metals basis
Formularz
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: antimony
zanieczyszczenia
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
73.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
  • Obtaining of nanosized compound Sb2S3: This study focuses on the formation of Sb2S3 nanorods using antimony(III) chloride, relevant for material science applications in semiconductors and sensors (Guseynov et al., 2017).
  • Highly Efficient Light‐Emitting Diodes Based on an Organic Antimony (III) Halide Hybrid: This study presents applications in optoelectronics, specifically in the development of efficient light-emitting diodes, of interest to material science chemists (Li et al., 2022).
  • Antimony (III) halide compounds of thioureas: Structures and biological activity: This research explores the biological activity of antimony(III) halide complexes, which could be of interest to drug discovery chemists looking for novel therapeutic agents (Hadjikakou et al., 2014).
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tahani Alqahtani et al.
Scientific reports, 11(1), 1887-1887 (2021-01-23)
We report a simple, economical and low temperature route for phase-pure synthesis of two distinct phases of Cu-Sb-S, chalcostibite (CuSbS2) and tetrahedrite (Cu12Sb4S13) nanostructures. Both compounds were prepared by the decomposition of a mixture of bis(O-ethylxanthato)copper(II) and tris(O-ethylxanthato)antimony(III), without the use
James M Hogg et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(35), 11561-11574 (2017-08-03)
Coordination complexes of Lewis acidic metal chlorides AlCl
The response of different photometers to the color produced by vitamin A and carotene with antimony trichloride.
M J CALDWELL et al.
Transactions of the Kansas Academy of Science. Kansas Academy of Science, 49(2), 197-204 (1946-09-01)
N Schaumlöffel et al.
Mutagenesis, 13(3), 281-286 (1998-06-27)
Data on the mechanism of antimony genotoxicity is scarce. Arsenic and antimony are proposed to share some toxicological features. Thus comparative and combined experiments with As(III) and Sb(III) were performed to gain a deeper knowledge of the mechanism of antimony
S A Hussain et al.
Human & experimental toxicology, 17(3), 140-143 (1998-05-20)
1. The toxic gas hypothesis proposes exposure to stibine (antimony trihydride) generated from microbial contamination of cot mattress materials as a possible cause of unexplained death in infancy (SIDS) as a consequence of cholinesterase inhibition. We have measured the direct
Produkty
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solwotermalna synteza nanocząstek: zastosowania od nanoobwodów i obwodów nanooptycznych do nanomagnetyki i biotechnologii.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?