Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
0.16 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (bromometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid, ≤0.02% Matter insoluble in chloroform
bp
233 °C/1013 hPa
mp
73 °C
solubility
931 g/L (Hydrolysis)
density
3.14 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1600 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.01%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.003%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C22H23ClN2O8.3ClH.Sb/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;;;;/h4-5,7-8,15,26-27,31-33H,6,24H2,1-3H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3/b20-13+;;;;/t7-,8-,15-,21-,22-;;;;/m0..../s1
InChI key
LIARQHHWPMTMFO-CRPMINNHSA-K
Application
- Synteza i charakterystyka nowych pochodnych antymonu (III) i bizmutu (III) zawierających ester β-enaminowy wraz z oceną przeciwdrobnoustrojową, obliczeniami DFT i badaniem cytotoksyczności...: Badanie obejmowało syntezę i charakterystykę nowych pochodnych chlorku antymonu(III). W badaniach podkreślono jego zastosowania w ocenie przeciwdrobnoustrojowej, obliczeniach teorii funkcjonału gęstości (DFT) i badaniach cytotoksycznych, wykazując potencjał związku w opracowywaniu nowych środków przeciwdrobnoustrojowych (Sangwan et al., 2024).
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne w chloroformie: ≤ 0,02 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie chlorowodorowym: ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
As (Arsen): ≤ 0,005 % Cu (Miedź): ≤ 0,005 % Fe (Żelazo): ≤ 0,005 % 005 %
Ca (Wapń): ≤ 0.005 %
Cu (Miedź): ≤ 0.0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.002 %
K (Potas): ≤ 0.01 %
Na (Sód): ≤ 0.005 %
Pb (Ołów): ≤ 0.003 %
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder, crystals or chunks | form solid | form liquid |
| solubility 931 g/L (Hydrolysis) | solubility - | solubility 931 g/L (Hydrolysis) | solubility - |
| assay ≥99.0% (bromometric) | assay ≥99.0% | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade synthesis grade | grade - |
| mp 73 °C | mp 73.4 °C (lit.) | mp 73 °C | mp 3-4 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek antymonu(III)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c