Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 418,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
418,00 zł
vapor pressure
1.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
potency
1115 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
3-4 °C
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/5Cl.Sb
InChI key
WCEPFCFFCMELSL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (ICP-OES): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| density 2.35 g/cm3 at 20 °C | density 2.36 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.36 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.442 g/mL at 25 °C |
| mp 3-4 °C | mp 2.8 °C (lit.) | mp 2.8 °C (lit.) | mp - |
| vapor pressure 1.1 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 0.13 psi ( 55 °C) | vapor pressure 0.13 psi ( 55 °C) | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek antymonu(V)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8078370025 | 04022536397115 |
| 8078370100 | 04022536397122 |