Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł 121,50 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO4 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-315-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
121,50 zł
Cena katalogowa162,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
mp
191-193 °C (decomposes)
density
1.525 g/cm3
bulk density
630 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.NC(CCC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H
InChI key
RPAJSBKBKSSMLJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bulk density 630 kg/m3 | bulk density 460 kg/m3 | bulk density 400 kg/m3 | bulk density 460 kg/m3 |
| mp 191-193 °C (decomposes) | mp 160 °C | mp 150-156 °C | mp 160 °C |
| density 1.525 g/cm3 | density 1.54 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.54 g/cm3 at 20 °C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8146320250 | 04022536419664 |