Przejdź do
1.00291
Kwas L-glutaminowy
for biochemistry
Synonim(y):
Kwas L-α-aminoglutarowy, Glu, kwas L-alfa-aminoglutarowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-293-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
form
solid
potency
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
mp
160 °C
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
bulk density
460 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
As: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Co: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.01%, Na: ≤0.01%, Zn: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy
Wygląd roztworu (0.5 mol/l, kwas solny 1 mol/l): klarowny i bezbarwny
Spec. rotacja (α 20/D, 50 g/l, kwas solny 1 mol/l, calc. na wysuszonej substancji): +31,5 do +32,5
Absorpcja UV (260 nm, 0,5 mol/l, 1 cm, kwas solny 1 mol/l): ≤ 0.10
Absorpcja UV (280 nm, 0,5 mol/l, 1 cm, kwas solny 1 mol/l): ≤ 0.10
Chlorek (Cl): ≤ 0,02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0.001 %
Co (Kobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,01 %
NH₄ (Amon): ≤ 0.01 %
Zn (cynk): ≤ 0,0005 %
Obce aminokwasy: ≤ 0,3 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01791G1251PHR1107
assay
≥99% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
assay
99.0-100.5% dry basis (alkalimetric)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 ppm, sulfate (SO42-): ≤200 ppm
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas L-glutaminowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Końcówki do pipet ZipTip® micro-SPE są używane jako narzędzie do jednoetapowego odsalania, zatężania i oczyszczania złożonych próbek przed analizą masową.
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100291025004022536004020
100291901004022536692593
100291100004022536004037