Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 158,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 709,00 zł |
Informacje o tej pozycji
158,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
potency
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
mp
160 °C
solubility
11.1 g/L
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
bulk density
460 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +30.0 - +32.5 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade primary reference standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| assay ≥99% (acidimetric) | assay ≥99% substance (anhydrous) basis (alkalimetric) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| solubility 11.1 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8160041000 | 04022536423340 |
| 8160040100 | 04022536423333 |