Przejdź do
1.24802
Chlorowodorek kwasu 5-aminolewulinowego
for biochemistry
Synonim(y):
Chlorowodorek kwasu 5-amino-4-oksopentanowego, chlorowodorek kwasu 5-aminolewulinowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO3 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
226-679-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
mp
150-156 °C
solubility
100 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]CC(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range: 150 - 156 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: conforms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0833903764A3785
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
150-156 °C
mp
~150 °C (dec.)
mp
-
mp
150 °C
solubility
100 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
124802250004022536220079
124802050004022536220062