Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 123,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 393,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
123,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
22 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
395 °C
concentration
47.0-53.0% (hydrogensulfite method)
dilution
(for synthesis)
pH
3.1-4.5 (20 °C in H2O)
kinematic viscosity
12.75 cSt(25 °C)
bp
100.7 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.125 - 1.130
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 100.7 °C/1013 hPa | bp 100.5 °C/1013 hPa | bp 100.5 °C/1013 hPa | bp - |
| mp -33 °C | mp -6 °C | mp -6 °C | mp -21 °C ((-6 °F)) |
| density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
159.8 °F
flash_point_c
71 °C
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-30-8
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8143931000 | 04022536413402 |
| 8143930100 | 04022536413396 |
| 8143939050 | 04022536413419 |