Przejdź do
8.20603
Glutardialdehyde
(25% solution in water) for synthesis
Synonim(y):
Glutaraldehyde solution, Pentanedial, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
OHC(CH2)3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352114
Beilstein/REAXYS Number:
605390
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Technique(s):
electron microscopy: suitable
Bp:
100.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.27 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.27 hPa ( 20 °C)
form
liquid
concentration
23.0-27.0% (hydrogensulfite method)
technique(s)
electron microscopy: suitable
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
bp
100.5 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Glutardialdehyde (25% solution in water) can be used in electrochemical studies as a cross-linker chemical to immobilize sensory material on the active region of the electrode and to modify the electrode surface.
Analysis Note
Assay (hydrogensulfit methode): 23.0 - 27.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.065
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.143931.12179G6403
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
technique(s)
electron microscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electron microscopy: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
-
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
pH
3.1-4.5 (20 °C in H2O)
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-30-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel electrochemical sensor for metoprolol analysis based on glutardialdehyde-zinc oxide modified boron doped diamond electrode
Koccak B, et al.
Diamond and Related Materials, 131, 109558-109558 (2023)
Zhina Hadisi et al.
Macromolecular bioscience, 20(4), e1900328-e1900328 (2020-02-23)
Burn injuries represent a major life-threatening event that impacts the quality of life of patients, and places enormous demands on the global healthcare systems. This study introduces the fabrication and characterization of a novel wound dressing made of core-shell hyaluronic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820603902504022536462516
820603250004022536462509
820603100004022536462493
820603010004022536462486
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this solution suitable for SEM/TEM imaging fixation process?
    1 answer
    1. This product has not been specifically tested or validated for use in SEM or TEM imaging fixation. Its effectiveness in preserving samples for electron microscopy is uncertain.