Przejdź do
1.12179
Glutardialdehyde solution 25%
for electron microscopy, acc. to P.J. Anderson (purified and filled under nitrogen)
Synonim(y):
Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
899,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
OHC(CH2)3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352114
Beilstein/REAXYS Number:
605390
MDL number:
Technique(s):
electron microscopy: suitable
Bp:
100.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.27 hPa ( 20 °C)
899,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.27 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
24.7-25.7% (alkalimetric)
technique(s)
electron microscopy: suitable
color
colorless
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
bp
100.5 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Glutardialdehyde solution 25% - for electron microscopy, according to P.J. Anderson (purified and filled under nitrogen) Glutardialdehyde is a fixing agent for specimens destined for morphological and enzyme histochemical analysis of samples of human origin. Especially sensitive material used for enzyme histochemistry, will be fixed with Glutardialdehyde solution 25% according to P.J. Anderson, (purified and filled into ampoules under nitrogen). Sensitive enzymes e.g. endogenous peroxidase can often only be visualized in this way. Alternatively, the 25% Glutardialdehyde solution is used for the fixation of specimen for semi-thin cuttings and electron microscopy. Both are registered as CE / IVD product for applications in diagnostics. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
Assay (alkalimetric): 24.7 - 25.7 %
Identity: conforms
Free acid (as glutaric acid): ≤ 0.2 %
Methanol (HS-GC): ≤ 0.3 %
Optical purity (E 280 nm / E 235 nm): ≥ 3.0
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5882G7776G6257
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
cell analysis
sample preparation
technique(s)
electron microscopy: suitable
technique(s)
electron microscopy: suitable (fixative)
technique(s)
electron microscopy: suitable (fixative)
technique(s)
electron microscopy: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
100.5 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-30-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dowiedz się więcej o krytycznym znaczeniu barwienia tkanek biologicznych w badaniach i patologii klinicznej przy użyciu standardowych i specjalnych barwników.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
112179002504022536140346
112179010004022536140353