Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 304,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
304,00 zł
Quality Level
assay
99%
form
powder
potency
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: cryptand
mp
112-115 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2]1CCOCCOCC[N+H2]CCOCCOCC1
InChI
1S/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2/p+2
InChI key
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Application
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 112 - 115
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 99% | assay 98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability core: cryptand | reaction suitability core: cryptand | reaction suitability core: cryptand, reagent type: reductant | reaction suitability core: crown ether, core: cryptand |
| mp 112-115 °C | mp 70-73 °C | mp - | mp 72-76 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| form powder | form powder | form viscous liquid | form powder |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Produkty
Crown ethers and cryptands, complexing agents able to selectively bind metal cations, are vital for diverse synthesis and analytical applications.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8109530005 | 04022536622422 |
| 8109530001 | 04022536403571 |