Przejdź do
8.10646
Kryptofix® 221
for synthesis
Synonim(y):
Kryptofix® 221, 4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
642,00 zł
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
43 780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H32N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.44
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
250-592-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
98%
Form:
viscous liquid
642,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
viscous liquid
reaction suitability
core: cryptand, reagent type: reductant
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21CCOCCN(CCOCCOCC2)CCOCCOCC1
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
InChI key
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Kryptofix® 221 for synthesis. CAS 31364-42-8, molar mass 332.43 g/mol.
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.114
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5
Legal Information
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.109538.106478.11689
assay
98%
assay
99%
assay
99%
assay
-
reaction suitability
core: cryptand, reagent type: reductant
reaction suitability
core: cryptand
reaction suitability
core: cryptand
reaction suitability
core: crown ether, core: cryptand
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
viscous liquid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup