Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 331,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 529,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 980,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 181 160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
331,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
powder
potency
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: cryptand
mp
70-73 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21CCOCCOCCN(CCOCCOCC2)CCOCCOCC1
InChI
1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2
InChI key
AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 70 - 73
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 99% | assay 98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form viscous liquid | form powder |
| mp 70-73 °C | mp 112-115 °C | mp - | mp 72-76 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| reaction suitability core: cryptand | reaction suitability core: cryptand | reaction suitability core: cryptand, reagent type: reductant | reaction suitability core: crown ether, core: cryptand |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kryptofix® 222
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3