Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 476,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
260-674-9
NACRES:
NA.22
Form:
powder
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
reaction suitability
core: crown ether, core: cryptand
mp
72-76 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c(ccc1)cccc2OCCOCCOCCOCCOc3c4ncccc4ccc3
InChI
1S/C26H28N2O5/c1-5-21-7-3-11-27-25(21)23(9-1)32-19-17-30-15-13-29-14-16-31-18-20-33-24-10-2-6-22-8-4-12-28-26(22)24/h1-12H,13-20H2
InChI key
GHYUCQLUMXYVRT-UHFFFAOYSA-N
Application
Kryptofix® 5 do syntezy. CAS 57310-75-5, masa molowa 448,52 g/mol.
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Legal Information
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for synthesis | description for synthesis | description for synthesis |
| reaction suitability core: crown ether, core: cryptand | reaction suitability core: cryptand | reaction suitability core: cryptand | reaction suitability core: cryptand, reagent type: reductant |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form powder | form viscous liquid |
| mp 72-76 °C | mp 70-73 °C | mp 112-115 °C | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?