Przejdź do
8.08610
2,2,2-Trichloroethanol
for synthesis
Synonim(y):
2,2,2-Trichloroethanol, β,β,β-Trichloroethyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
559,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3Cl3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.40
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-071-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
151-153 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1.3 hPa ( 20 °C)
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
151 °C
potency
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
5-6 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
151-153 °C/1013 hPa
mp
17-18 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.56 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)CO
InChI
1S/C2H3Cl3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI key
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Assessment of EDDP Perchlorate Stability in Biological Samples: An investigation focused on the stability of methaDoneand its main metabolite, EDDP perchlorate, in oral fluids. The study highlighted the importance of understanding metabolite stability for accurate drug testing and monitoring in forensic and clinical settings (Fucci and De Giovanni, 2008).
  • EDDP Perchlorate in Drug Testing: EDDP perchlorate was examined in a forensic context using the SPME technique to simultaneously detect multiple drugs of abuse in saliva. This method underscores the utility of EDDP perchlorate as a reliable biomarker in toxicology studies and drug monitoring (Fucci, De Giovanni, and Chiarotti, 2003).
  • Pharmacological Action of MethaDoneand Metabolites: Research explored the interaction of methaDoneand its metabolites, including EDDP perchlorate, with rat alpha3beta4 nicotinic receptors. These findings contribute to the understanding of the pharmacodynamic properties of methadone′s metabolites, relevant in the development of therapeutic and diagnostic strategies (Xiao et al., 2001).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.551 - 1.561
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T548018.016788.18378
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
1.07 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
autoignition temp.
151 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
365 °C
autoignition temp.
240 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808610001004027269910334
808610010004022536400952