Przejdź do
T54801
2,2,2-Trichloroethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Trichloroethyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
946,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl3CCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.40
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-071-0
Beilstein/REAXYS Number:
1697495
MDL number:
Assay:
≥99%
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.16 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
17.8 °C (lit.)
density
1.56 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI key
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Application
The 2,2,2-Trichloroethyl (TCE) moiety of 2,2,2-trichloroethanol is mainly used as a protecting group for acids, acetals and also phosphoryl groups of nucleotides. It can be easily cleaved by zinc reduction.
Some of its other application include:
  • Conversion of per-O-acetylated sugars to per-O-acetylated trichloroethyl derivatives.
  • Preparation of TCE ester of chlorosulfuric acid.
  • Preparation of 2,2,2-trichloroethyl acetimidate hydrochloride.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2,2-Trichloroethanol
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is 2,2,2-Trichloroethanol (# T54801-100G) dissolved in Methanol? What is the base solvent for this compound?
    1 answer
    1. This is a neat chemical with an Ethanol base and does not contain Methanol.