Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł 273,75 zł | |
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł 387,75 zł | |
| 8 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 38 650,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 119 650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
273,75 zł
Cena katalogowa365,00 złZaoszczędź 25%Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
potency
3450 mg/kg LD50, oral (Rat), 2650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
109-111 °C/13 hPa
transition temp
flash point 101 °C (DIN 51758)
density
0.855 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC[C@H](CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Application
- Wpływ nawożenia dolistnego na skład lotny czerwonych win: Badania te omawiają, w jaki sposób nawożenie dolistne wpływa na poziom β-citronellolu w czerwonych winach, zauważając, że zwiększone odżywianie dolistne może prowadzić do zwiększonego stężenia tego związku. Badanie analizuje również rolę metabolizmu drożdży w fermentacji alkoholowej, dostarczając spostrzeżeń korzystnych zarówno dla środowiska akademickiego, jak i przemysłu skoncentrowanego na praktykach rolniczych i nauce o fermentacji (D Dimitrov et al., 2023).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -5.5 - -3.5 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥93.5% (GC) | assay ≥97% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.855 g/cm3 at 20 °C | density 0.85 g/cm3 at 20 °C | density 0.856 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.857 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 109-111 °C/13 hPa | bp 208 °C/1013 hPa | bp 225-226 °C (lit.) | bp 112-113 °C/12 mmHg (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
213.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
101 °C - DIN 51758
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8183780025 | 04022536434414 |
| 8183789025 | 04027269338534 |
| 8183788000 | 04027269338503 |
| 8183780010 | 04027269276065 |