Przejdź do
8.08315
p-Toluidine
for synthesis
Synonim(y):
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline, 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-403-1
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471281
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
200  °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor density
3.9 (vs air)
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
899 °F
potency
336 mg/kg LD50, oral (Rat), 890 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
6.6 %
dilution
(for synthesis)
bp
200  °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
transition temp
flash point 87 °C
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optical, mechanical, and electrical properties of organic nonlinear optical p-Toluidine p-Toluenesulfonate single crystal: This study describes the growth and properties of p-Toluidine p-Toluenesulfonate crystals, focusing on their potential in nonlinear optical applications. (S Sagadevan, P Murugasen, 2014).
  • Enhanced Oxidation of p-Toluidine Using Supported Zeolite Nanoparticles: The research explores the oxidation of p-toluidine by hydrogen peroxide with zeolite-supported magnetite, highlighting improvements in reaction efficiency. (KH Alharbi et al., 2023).
  • Characterization of physical, thermal, and spectroscopic properties of biofield energy treated p-phenylenediamine and p-toluidine: This study evaluates changes in the properties of p-toluidine due to biofield energy treatment, with implications for industrial applications. (MK Trivedi et al., 2015).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.1084189630236314
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99.6%
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
crystals
form
crystalline
bp
200  °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.)
bp
200  °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.)
bp
200 °C (lit.)
bp
200 °C (lit.)
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-49-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808315025004022536399508
808315000504022536399492
808315100004022536399515