Przejdź do
8.08259
2,2,2-trifluoroetanol
for synthesis
Synonim(y):
2,2,2-Trifluoroethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
502,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3F3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.04
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-913-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
73.6 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
70.9 hPa ( 20 °C)
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
70.9 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
potency
240 mg/kg LD50, oral (Rat), 1680 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
8.4-28.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7
bp
73.6 °C/1013 hPa
mp
-43.5 °C
transition temp
flash point 30 °C
density
1.38 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)CO
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI key
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2,2-trifluoroetanol (TFE) jest fluorowanym związkiem stosowanym jako rozpuszczalnik w syntezie organicznej. Peptydy i białka są eksperymentalnie badane przy użyciu TEE jako kosolwentu. W TFE nadtlenek wodoru skutecznie utlenia związki siarki.
Application
Jako rozpuszczalnik zastosowano 2,2,2-trifluoroetanol:
  • W przygotowaniu nanowłókien kompozytowych nylon/Ag metodą elektroprzędzenia.
  • Badanie połączenia dwóch polimerów PANI (polianilina) i PHB (polihydroksymaślan).
Features and Benefits
2,2,2-trifluoroetanol jest bardziej kwaśny niż etanol ze względu na obecność elektroujemnej grupy trifluorometylowej.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T6300291683426237
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
99% (CP)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
-43.5 °C
mp
−44 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
vapor pressure
70.9 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
70 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
70 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2,2-trifluoroetanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Rozszczepienie i deprotekcja żywicy Fmoc są kluczowymi etapami syntezy peptydów, dając pożądany peptyd po odłączeniu żywicy.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808259010004022536398624
808259100004022536894799
808259025004022536398631
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?