Merck
T63002
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Trifluoroethyl alcohol
Wybierz wielkość
25 G
168,00 zł
100 G
473,00 zł
500 G
1610,00 zł
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
168,00 zł
100 G
473,00 zł
500 G
1610,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.04
Beilstein:
1733203
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191601
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
77-80 °C (lit.)
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
70 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
~896 °F
granice wybuchowości
42 %
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
pH
7
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
gęstość
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Klucz InChI
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2,2-Trifluoroethanol (TFE) is an organic compound with the chemical formula CF3CH2OH. TFE is a commonly used solvent in organic synthesis. It can also be used as a cosolvent in the experimental study of proteins and peptides.
Zastosowanie
2,2,2-Trifluoroethanol can be used as a solvent:
  • In the synthesis of 2-amino-3-cyano-4H-chromene and tetrahydrobenzo[b]pyran derivatives by catalyst free one-pot condensation of aldehydes, malononitrile and resorcinol or dimedone.
  • In the N-formylation of amines with formic acid in the presence of heterogeneous ZIF-8 (zeolitic imidazolate framework) catalyst.
  • In the preparation of 2-substituted-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone derivatives by condensation of anthranilamide with alkyl, aryl, or heteroaryl ketones or aldehydes.
  • In the mild and selective oxidation of sulfur compounds using H2O2(hydrogen peroxide).
Cechy i korzyści
2,2,2-Trifluoroethanol is more acidic than ethanol due to the presence of electronegative trifluoromethyl group.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jie E Yang et al.
Scientific reports, 10(1), 7939-7939 (2020-05-16)
Enteroviruses support cell-to-cell viral transmission prior to their canonical lytic spread of virus. Poliovirus (PV), a prototype for human pathogenic positive-sense RNA enteroviruses, and picornaviruses in general, transport multiple virions en bloc via infectious extracellular vesicles, 100~1000 nm in diameter, secreted
Hannah A Strobel et al.
Tissue engineering. Part A, 24(19-20), 1492-1503 (2018-05-05)
Tissue-engineered human blood vessels may enable in vitro disease modeling and drug screening to accelerate advances in vascular medicine. Existing methods for tissue-engineered blood vessel (TEBV) fabrication create homogenous tubes not conducive to modeling the focal pathologies characteristic of certain
Erin K Zess et al.
PLoS biology, 17(7), e3000373-e3000373 (2019-07-23)
Autophagy-related protein 8 (ATG8) is a highly conserved ubiquitin-like protein that modulates autophagy pathways by binding autophagic membranes and a number of proteins, including cargo receptors and core autophagy components. Throughout plant evolution, ATG8 has expanded from a single protein
Deborah Chang et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 19(9), 1533-1545 (2020-07-01)
Influenza A virus (IAV) mutates rapidly, resulting in antigenic drift and poor year-to-year vaccine effectiveness. One challenge in designing effective vaccines is that genetic mutations frequently cause amino acid variations in IAV envelope protein hemagglutinin (HA) that create new N-glycosylation
Bei Feng et al.
Biomacromolecules, 13(12), 3917-3925 (2012-11-08)
In tissue engineering research, there has recently been considerable interest in using electrospun biomimetic nanofibers of hybrids, in particular, from natural and synthetic polymers for engineering different tissues. However, phase separation between a pair of much dissimilar polymers might give