Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 467,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
467,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
70 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
~896 °F
expl. lim.
42 %
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
density
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for NMR (spectroscopy)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI key
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| bp 77-80 °C (lit.) | bp 77-80 °C (lit.) | bp 77-80 °C (lit.) | bp 131-132 °C |
| refractive index n20/D 1.3 (lit.) | refractive index n20/D 1.3 (lit.) | refractive index n20/D 1.3 (lit.) | refractive index n20/D 1.407 |
| autoignition temp. ~896 °F | autoignition temp. - | autoignition temp. ~896 °F | autoignition temp. - |
| vapor pressure 70 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 70 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2,2-Trifluoroethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 91683-100ML | 04061833263648 |
| 91683-25ML | 04061836962777 |