Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 627,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
627,00 zł
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
density
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i6D
InChI key
RHQDFWAXVIIEBN-RAMDWTOOSA-N
General description
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % D | description ReagentPlus®, ≥99% | description ≥99.5 atom % D | description reagent grade, ≥99 atom % D |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) - | technique(s) NMR: suitable | technique(s) - |
| assay 99% (CP) | assay ≥99% | assay ≥99.00% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.387 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.373 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.806 g/mL at 25 °C | density 0.813 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.3 (lit.) | refractive index n20/D 1.3 (lit.) | refractive index n20/D 1.359 (lit.) | refractive index n20/D 1.327 (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?