Przejdź do
8.08255
Trichlorometylosilan
for synthesis
Synonim(y):
Trichloromethylsilane, Methyltrichlorosilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
151,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3Cl3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.48
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
200-902-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
151,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
189 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
>500 °C
expl. lim.
5.5-10.4 % (v/v)
mp
-90 °C
transition temp
flash point -1 °C
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)C
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI key
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.275
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.21667440248679208
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥97%
assay
≥98% (GC), ≥99.99% (as metals)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
-90 °C
mp
-105 °C
mp
−93 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
46.4 °F - closed cup
flash_point_c
8 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808255100004022536398594
808255025004022536398587