Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 658,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5Cl3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.51
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
204-072-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
658,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
36 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
385 °C
potency
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.68 % (v/v)
bp
98 °C/1013 hPa
mp
-105 °C
transition temp
flash point 14 °C
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CC
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
InChI key
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8216670025 | 04027269061272 |