Przejdź do
679208
Methyltrichlorosilane
deposition grade, ≥98% (GC), ≥99.99% (as metals)
Synonim(y):
Trichloro(methyl)silane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.48
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-902-6
Beilstein/REAXYS Number:
1361381
MDL number:
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
deposition grade
Quality Segment
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
150 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98% (GC), ≥99.99% (as metals)
form
liquid
autoignition temp.
>760 °F
expl. lim.
11.9 %
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
66 °C (lit.)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI key
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
440299M85301PHL83949
Valtrate phyproof® Reference Substance
PHL83949
Valtrate
description
deposition grade, ≥98% (GC), ≥99.99% (as metals)
description
≥96%
description
99%
description
phyproof® Reference Substance
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
grade
deposition grade
grade
-
grade
-
grade
primary reference standard
assay
≥98% (GC), ≥99.99% (as metals)
assay
≥96%
assay
99%
assay
≥95.0% (HPLC)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
vapor density
5.2 (vs air)
vapor density
5.2 (vs air)
vapor density
5.2 (vs air)
vapor density
-
vapor pressure
150 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
150 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
150 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyltrichlorosilane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-79-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)