Merck
440248
Sigma-Aldrich
Dichloromethylsilane
≥97%
Synonim(y):
Methyldichlorosilane
Wybierz wielkość
100 ML
251,00 zł
1 L
620,00 zł
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
251,00 zł
1 L
620,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SiHCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.03
Beilstein:
1071194
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
6.79 psi ( 20 °C)
Próba
≥97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
471 °F
granice wybuchowości
>55 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
bp
41 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
gęstość
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[SiH](Cl)Cl
InChI
1S/CH4Cl2Si/c1-4(2)3/h4H,1H3
Klucz InChI
NWKBSEBOBPHMKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimethyldichlorosilane(DMDCS) is a tetrahedral organosilicon compound. It is used as a silane coupling agent to synthesis the hydrophilic and hydrophobic silica nanoparticles. It is also used in the synthesis of polysilanes, which are precursors to silicon carbide.[1][2]
Zastosowanie
  • A General and Selective Synthesis of Methylmonochlorosilanes from Di-, Tri-, and Tetrachlorosilanes - Omawia metodę syntezy metylomonochlorosilanów, wykazującą potencjał do różnorodnych zastosowań w syntezie chemicznej (Y Naganawa et al., 2020).
  • Polimeryzacja metylosililenów do polimetylosilanów lub polikarbosilanów po odchlorowaniu dichlorometylosilanów. - Bada polimeryzację metylosililenów, oferując wgląd w produkcję polimetylosilanów lub polikarbosilanów z dichlorometylosilanów (Y Tian et al., 2016).
  • Synteza polimetylohydrosiloksanu o niskiej lepkości przy użyciu monomeru dichlorometylosilanu - koncentruje się na wytwarzaniu polimetylohydrosiloksanu o niskiej lepkości poprzez hydrolizę-kondensację dichlorometylosilanu, istotnego dla różnych zastosowań przemysłowych (VF Arini et al., 2022).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
K Kim et al.
Journal of biomedical materials research, 52(4), 836-840 (2000-10-18)
In order to develop a versatile model for blood-compatible materials, we studied morphology and platelet adhesion of a dipalmitoyl-phosphatidylcholine (DPPC)/dipalmitoyl-phosphatidylethanolamine-polyethylene glycol (PEG lipid) mixed monolayer. This monolayer, which mimics the cell membrane structure, consists of two heterogeneous layers, that is
Jaleh Varshosaz et al.
Drug delivery, 11(1), 53-58 (2004-06-01)
Hydroxyethylmethacrylate/methacrylic acid copolymer cross-linked with ethylenglycol dimethacrylate was prepared by a bulk free radical polymerization method. The permeability studies of this pH-sensitive hydrogel to drugs with different water solubilities showed a water-content dependent diffusion or pore mechanism for ephedrine HCl
S G Khaspekova et al.
Biochemistry. Biokhimiia, 81(2), 114-121 (2016-06-05)
Activity of tissue factor (TF) in membrane microparticles (MPs) produced in vitro by endothelial cells (ECs), monocytes, THP-1 monocytic cells, granulocytes, and platelets was investigated. ECs were isolated from human umbilical vein, and monocytes, granulocytes, and platelets - from the
Dichlorodimethylsilane mediated one-step synthesis of hydrophilic and hydrophobic silica nanoparticles
Ebrahimi F, et al.
Advanced Powder Technology, 28(3), 932-937 (2017)
Multihydroxy-functional polysilanes via an acetal protecting group strategy
Reuss VS and Frey H
Macromolecules, 43(20) (2010)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?