Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 802,00 zł |
Informacje o tej pozycji
164,00 zł
vapor pressure
80 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
395 °C
potency
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-12.5 % (v/v)
bp
83-84 °C/1013 mbar
mp
-38 °C
transition temp
flash point -9 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s]1cccc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.065
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form powder | form solid |
| density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density 1.15 g/cm3 at 25 °C | density - | density - |
| mp -38 °C | mp - | mp >350 °C | mp 37-43 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiophene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
15.8 °F
flash_point_c
-9 °C