Przejdź do
525936
Poly(thiophene-2,5-diyl), bromine terminated
powder
Synonim(y):
Thiophene, polymers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
MDL number:
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mp
>350 °C
SMILES string
[s]1cccc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Conducting polymer.
Packaging
Packaged in glass bottles
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
724459724807724815
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
>350 °C
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
>300 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)