Merck
761761
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzothiophene
97%
Synonim(y):
2-Bromobenzo[b]thiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.09
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
37-43 °C
InChI
1S/C8H5BrS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
Klucz InChI
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3