Przejdź do
8.07572
Pyrazole
for synthesis
Synonim(y):
Pyrazole, 1,2-Diazol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.08
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
206-017-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
crystals
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
potency
1010 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
66-68 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1nccc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Uranium extraction with pyrazole-based polymers: A study demonstrated the capability of a pyrazole-based porous organic polymer to extract uranium, offering potential applications in environmental cleanup and nuclear waste management (Yu et al., 2024).
  • Pyrazole derivatives for agricultural fungicides: Novel pyrazole-4-carboxamide derivatives containing an oxime ether group were synthesized and evaluated as potential succinate dehydrogenase inhibitors (SDHIs) for controlling Rhizoctonia solani in crops, suggesting their utility in agriculture (Luo et al., 2024).
  • Pyrazole-based fluorescent probes: Research on the synthesis and application of specific N(2)H(4) fluorescent probes based on the pyrazole structure demonstrated their utility with aggregation-induced emission (AIE) properties, highlighting potential applications in bioimaging (Yang et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 69 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.07064P56607777846
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
solid
mp
66-68 °C
mp
49-52 °C
mp
67-70 °C (lit.)
mp
124-128 °C
potency
1010 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrazole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807572002504022536396668