Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 199,00 zł 149,25 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 935,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.09
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
206-027-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
crystals
149,25 zł
Cena katalogowa199,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
bp
115-118 °C/1013 hPa
mp
49-52 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1ccncc1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
InChI key
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Przejściowa absorpcja promieniowania rentgenowskiego ujawnia stan 1Au (npi*) pirazyny w relaksacji elektronowej: Niniejsze badanie dotyczy fotoindukowanej dynamiki pirazyny, zapewniając wgląd w jej ścieżki relaksacji elektronowej (Scutelnic et al., 2021).
- Teoretyczna ocena skuteczności hamowania korozji niektórych pochodnych pirazyny: W artykule oceniono skuteczność pochodnych pirazyny jako inhibitorów korozji, przedstawiając teoretyczne spojrzenie na ich właściwości adsorpcyjne (Obot i Gasem, 2014).
- Pochodne pirazyny jako inhibitory korozji stali na zielonych polach naftowych: Bada skuteczność pochodnych pirazyny w zapobieganiu korozji w zastosowaniach na polach naftowych, podkreślając ich przyjazne dla środowiska właściwości (Obot et al., 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 51 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 51 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay - | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 |
| form crystals | form liquid | form powder | form - |
| bp 115-118 °C/1013 hPa | bp 115 °C/1013 hPa | bp - | bp 115-116 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| mp 49-52 °C | mp -42 °C | mp 224-227 °C | mp 50-56 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pirazyna
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8070640010 | 04022536393643 |
| 8070640100 | 04027269053475 |
| 8070640002 | 04027269276515 |