Merck
P56607
Sigma-Aldrich
Pyrazole
98%
Synonim(y):
1,2-Diazole
Wybierz wielkość
5 G
118,00 zł
25 G
320,00 zł
100 G
872,00 zł
118,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
118,00 zł
25 G
320,00 zł
100 G
872,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.08
Beilstein:
103775
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
118,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
crystals
bp
186-188 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)
Klucz InChI
WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pirazol to pięcioczłonowy związek heterocykliczny zawierający dwa sąsiadujące atomy azotu w pierścieniu. Ze względu na swoją wszechstronną reaktywność i zdolność do tworzenia różnych pochodnych, pirazol i jego analogi są powszechnie stosowane jako bloki budulcowe w syntezie organicznej i jako dwufunkcyjne ligandy do katalizy metali. [1] [2]
Zastosowanie
Used as a ligand to prepare organometallic compounds.[3][4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
spleen,Thyroid
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Heterocycles, 37, 2087-2087 (1994)
Transition Met. Chem. (London), 19, 165-165 (1994)
Maria Letizia Barreca et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(6), 2270-2282 (2013-02-16)
The NS5B RNA-dependent RNA polymerase is an attractive target for the development of novel and selective inhibitors of hepatitis C virus replication. To identify novel structural hits as anti-HCV agents, we performed structure-based virtual screening of our in-house library followed
Cinzia Chiappe et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(2), 668-676 (2012-12-21)
Ionic liquids (ILs) composed of two different pyrazolium cations with dicyanamide and bis(trifluoromethanesulfonyl)imide anions have been synthesized and characterized by NMR, Kamlet-Taft solvatochromic parameters, conductivity and rheological measurements, as well as ab initio calculations. Density functional calculations for the two
Paloma Ovejero et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(6), 2107-2120 (2012-11-29)
New pyridine-functionalised pyrazole compounds [Hpz(R(n)py)] (R(n) = C(6)H(4)OC(n)H(2n+1); n = 12, 14, 16, 18; 1-4) and their corresponding silver complexes [Ag(Hpz(R(n)py))(2)][A] ([A] = NO(3)(-), BF(4)(-); ) have been synthesised and characterised. All of them, with the exception of 1, are
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?