Merck
777846
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
96%
Synonim(y):
1-Methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 1-Methyl-3-pyrazolone, 3-Hydroxy-1-methylpyrazole
Wybierz wielkość
1 G
302,00 zł
302,00 zł
Cena katalogowa604,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
302,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
302,00 zł
Cena katalogowa604,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
Formularz
solid
mp
124-128 °C
ciąg SMILES
CN1C=CC(O)=N1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-3-2-4(7)5-6/h2-3H,1H3,(H,5,7)
Klucz InChI
WIISOYLZJJYTHT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)