Przejdź do
1.00495
Dwuwodny kwas szczawiowy
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Kwas etanodiowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
657,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(COOH)2 · 2 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.07
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-634-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.5-102.0% (manganometric)
Form:
solid
Grade:
ACS reagent
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.000312 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.5-102.0% (manganometric)
form
solid
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤50 ppm Insoluble matter
ign. residue
≤100 ppm (as sulfate)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
98-100 °C
transition temp
flash point 157 °C (decomposition)
solubility
>100 g/L
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
813 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm
cation traces
Ca: ≤10 ppm, Fe: ≤2 ppm, N: ≤10 ppm, heavy metals: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • In Situ Investigation of a Self-Accelerated Cocrystal Formation by Grinding Pyrazinamide with Oxalic Acid (Badanie in situ samoprzyspieszonej formacji kokryształów przez mielenie pirazynamidu z kwasem szczawiowym): W tym badaniu zbadano formację kokryształów pirazynamidu i dihydratu kwasu szczawiowego in situ, podkreślając samoprzyspieszający charakter procesu i jego implikacje dla rozwoju farmaceutycznego (Kulla et al., 2016).
  • Badania dynamiki w wielu skalach czasowych za pomocądeuterowego MAS NMR: W tym artykule zbadano dynamikę dwuwodnego kwasu szczawiowego i histydyny za pomocą deuterowego magnetycznego rezonansu jądrowego, zapewniając wgląd w ruchy molekularne w różnych skalach czasowych (Chan-Huot et al., 2015).
Analysis Note
Test (manganometryczny): 99.5 - 102.0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 50 ppm
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 50 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 10 ppm
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 5 ppm
Metale ciężkie (ACS): ≤ 5 ppm
Ca (wapń): ≤ 10 ppm
Fe (żelazo): ≤ 2 ppm
Substancja łatwo zwęglająca się: przechodzi test
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 100 ppm
Odpowiada ACS,ISO,Reag.Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33506O03768.18242
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
synthesis grade
assay
99.5-102.0% (manganometric)
assay
≥99.5% (manganometric)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (manganometric)
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
crystals
form
-
form
solid
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny kwas szczawiowy
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100495050004022536006901
100495100004022536006925
100495010004022536006895
100495902504022536006956
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?