Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 237,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 646,00 zł |
Informacje o tej pozycji
237,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
assay
≥99% (manganometric)
form
solid
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
189 °C (decomposition)
solubility
108 g/L
density
1.9 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O+H2]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Application
- Konwersja glicerolu do produktów o wartości dodanej na katalizatorach na bazie Ni-Cu: Omówiono rolę kwasu szczawiowego wśród różnych katalizatorów w konwersji glicerolu do produktów o wartości dodanej (JLC Fajín, MNDS Cordeiro, 2024).
- Synteza, struktura krystaliczna, powierzchnia Hirshfelda i analiza obliczeniowa solwatu bis-oksalanu etanolu: Badanie struktury krystalicznej i właściwości nowego związku szczawianowego (P Solo, M Arockia doss, 2024).
- Synergiczne wzmocnienie działania barierowego w modyfikowanych silanizacją foliach kompozytowych z hemicelulozy/PVA poprzez sieciowanie kwasem szczawiowym: Omawia poprawę właściwości materiału poprzez obróbkę kwasem szczawiowym (J Wang et al., 2024).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade anhydrous, puriss. p.a. | grade - | grade purified grade |
| assay ≥99% (manganometric) | assay ≥99.0% (RT) | assay ≥99% | assay 99.999% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form crystals | form powder or crystals | form powder or crystals |
| pH 1 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas szczawiowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8161440050 | 04027269000219 |
| 8161440250 | 04027269000202 |