Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 265,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
208,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.000312 hPa ( 25 °C)
assay
≥99% (manganometric)
form
solid
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
98-100 °C
transition temp
flash point 157 °C (decomposition)
solubility
>100 g/L
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
813 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Application
<li><strong>Dihydrat kwasu szczawiowego w syntezie nanomateriałów:</strong> Podczas napędzanych ko-prekursorem reakcji termicznych w stanie stałym dihydrat kwasu szczawiowego jest wykorzystywany do produkcji nanomateriałów hematytowych, zapewniając wgląd w jego rolę w zwiększaniu kinetyki reakcji w zastosowaniach materiałoznawczych (Chakraborty et al, 2023).</li>
<li><strong>Dihydrat kwasu oksalowego w badaniach nad polimerami:</strong>Dihydrat kwasu oksalowego jest stosowany do modyfikowania struktury supramolekularnej bambusa w celu ułatwienia produkcji nanocelulozy zawierającej ligninę, podkreślając jego użyteczność w zrównoważonym przetwarzaniu materiałów (Wang et al., 2023).</li>
</ul>
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent | grade - |
| assay ≥99% (manganometric) | assay ≥99.5% (manganometric) | assay ≥99%, 99.5-102.5% (ACS specification) | assay ≥99.5% (calculated as dihydrate, alkalimetric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form crystals | form solid | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| solubility >100 g/L | solubility - | solubility water: 100 g/L at 25 °C | solubility water: >100 g/L at 25 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny kwas szczawiowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1