Przejdź do
8.07063
Propionyl chloride
for synthesis
Synonim(y):
Propionyl chloride, Propionic acid chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.52
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-170-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
106 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
270 °C
potency
823 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.6-11.9 % (v/v)
bp
80 °C/1013 hPa
mp
-94 °C
transition temp
flash point 6.5 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CC
InChI
1S/C3H5ClO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
InChI key
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Propionyl Chloride in Anticancer Research: Propionyl chloride is used in the synthesis of novel quinazolinone acetamides evaluated for their anticancer properties (Hakim et al., 2022).
  • Propionyl Chloride in Antibacterial Agents: Used in the synthesis of nonphenolic diarylheptanoids to study their antibacterial activities (Demir et al., 2020).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.057 - 1.059
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.070668.147331.02391
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
≥95.0% (complexometric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
80 °C/1013 hPa
bp
63-64 °C/1013 hPa
bp
1412 °C/1013 hPa
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
-94 °C
mp
-12 °C
mp
712 °C
mp
772 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807063050004022536393612
807063010004022536393605