Przejdź do
1.02391
Chlorek wapnia
anhydrous, granular ~ 2 - 6 mm
Synonim(y):
Dichlorek wapnia
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5760,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.98
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-140-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥95.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
740 g/L
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (complexometric)
form
solid
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
solubility
740 g/L
density
2.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥95%
Wolne zasady (jako Ca(OH)₂): ≤ 0,2%
Zdolność absorpcji wody (24 godz., 80% wilgotności względnej): ≥ 20%
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.02379C1016902179
form
solid
form
solid
form
granular
form
granular
solubility
740 g/L
solubility
740 g/L
solubility
-
solubility
-
assay
≥95.0% (complexometric)
assay
≥95.0% (complexometric)
assay
≥93.0%
assay
≥93%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
impurities
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
impurities
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
impurities
-
impurities
-
mp
772 °C
mp
772 °C
mp
772 °C (lit.)
mp
772 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek wapnia
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102391100004022536873114
102391500004022536873121
102391902504022536861623