Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.98
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-140-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Form:
solid
Solubility:
740 g/L
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
solubility
740 g/L
density
2.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 98,0%
Wolne zasady (jako Ca(OH)₂): ≤ 1,0%
Wolne zasady (jako Ca(OH)₂): ≤ 1,0%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek wapnia
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1020830250 | 04022536029054 |
| 1020831000 | 04022536029061 |