Przejdź do
8.04807
Isophorone
for synthesis
Synonim(y):
Isophorone, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
423,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-126-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.33 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
1500 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-3.8 % (v/v)
bp
210-216 °C/1013 hPa
mp
-8 °C
transition temp
flash point 85 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.18586CRM78345I18709
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
97%
solubility
14.5 g/L
solubility
0.015 g/L (slow decomposition)
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
-8 °C
mp
-60 °C
mp
−8 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identity (IR): passes test
Color (visual): colorless to yellowish
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
804807010004022536386386
804807100004022536386393
804807250004022536386409
804807902604027269144326