Merck
I18709
Sigma-Aldrich
Isophorone
97%
Synonim(y):
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
Wybierz wielkość
5 ML
101,00 zł
100 ML
121,00 zł
1 L
188,00 zł
101,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
101,00 zł
100 ML
121,00 zł
1 L
188,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
Beilstein:
1280721
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
101,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.77 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
864 °F
granice wybuchowości
3.8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
gęstość
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
Klucz InChI
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Sung-Hoon Kim et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(1), 234-237 (2010-11-16)
A new donor-π-acceptor (D-π-A) type isophorone dye was synthesized by the condensation reaction between 2-(3,5,5-trimethylcyclohex-2-enylidene)-malononitrile and indole-3-carboxaldehyde. The chemical structure of the dye was characterized by 1H NMR, EA and MS. A novel, chromogenic, fluorescent dye based on indol as
Toxicity of acenaphthene and isophorone to early life stages of fathead minnows.
M A Cairns et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 11(6), 703-707 (1982-11-01)
K Saito et al.
Toxicology, 76(2), 177-186 (1992-11-30)
Effects of alpha 2u-globulin accumulating agents on alpha 2u-globulins in rat kidneys were examined by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and immunoblotting analysis. Treatment of male animals with decalin (150 mg/kg), 2,2,4-trimethylpentane (50 mg/kg), isophorone (150 mg/kg), d-limonene (150
J R Bucher et al.
Toxicology, 39(2), 207-219 (1986-05-01)
Toxicology and carcinogenesis studies of isophorone were conducted by administering 0, 250, or 500 mg/kg body weight per day by gavage in corn oil to groups of 50 F344/N rats and 50 B6C3F1 mice of each sex, 5 days/week, for
J L O'Donoghue et al.
Mutation research, 206(2), 149-161 (1988-10-01)
3 ketone solvents (methyl ethyl ketone (MEK), methyl isobutyl ketone (MiBK), and isophorone) were tested for potential genotoxicity. The assays of MEK and MiBK included the Salmonella/microsome (Ames) assay, L5178Y/TK+/- mouse lymphoma (ML) assay, BALB/3T3 cell transformation (CT) assay, unscheduled
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?