Merck
8.18586
Isophorone diisocyanate
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Synonim(y):
Isophorone diisocyanate, 5-Isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.28
UNSPSC Code:
12352118
EC Index Number:
223-861-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.0004 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
4825 mg/kg LD50, oral (Rat), >7000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.7-4.5 % (v/v)
bp
158-159 °C/13 hPa
mp
-60 °C
transition temp
flash point 155 °C
solubility
0.015 g/L (slow decomposition)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(=C=O)C1CC(CC(C1)(C)C)(CN=C=O)C
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
InChI key
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Thermoresponsive Random Poly(ether urethanes) with Tailorable LCSTs for Anticancer Drug Delivery.: This study explores the development of thermoresponsive random poly(ether urethanes) synthesized using Isophorone diisocyanate. These polymers exhibit adjustable lower critical solution temperatures (LCSTs), making them suitable for controlled anticancer drug delivery applications. The research highlights the potential of Isophorone diisocyanate in creating advanced materials for medical use, specifically in drug delivery systems (Sardon et al., 2015).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.062
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
flash_point_f
325.4 °F - closed cup
flash_point_c
163 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4098-71-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)