Przejdź do
8.04608
Hydrazinium hydroxide
(about 100% N2H5OH) for synthesis
Synonim(y):
Hydrazinium hydroxide, Hydrazine hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
194,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
628,00 zł
533,80 zł
55 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H4N2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.05 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352305
EC Index Number:
206-114-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
liquid
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
280 °C
potency
169 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.4-99 % (v/v)
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
120.5 °C/1013 hPa
mp
-51.7 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H3]N.[O-H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
InChI key
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydrazinium hydroxide (N2H4.H2O) can be used as a reducing agent to synthesize:
  • Magnetic nickel nanoparticles by polyol process using nickel acetate as a precursor.
  • Cu@Cu2O core-shell nanoparticles via a chemical reduction method using CuSO4.5H2O as a precursor.
It can also be used as a reactant to prepare:
2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-1,6,11(13H)-trione derivatives by Ce(SO4)2·4H2O catalyzed condensation reaction with phthalic anhydride, aromatic aldehydes, and dimedone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.046038.0460453847
form
liquid
form
solid
form
solution
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
10.6-10.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
mp
-51.7 °C
mp
254 °C (decomposition)
mp
-60 °C
mp
-
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/mL at 20 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
100.4 °F - closed cup - (anhydrous substance)
flash_point_c
38 °C - closed cup - (anhydrous substance)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7803-57-8
CAS No.
7803-57-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Rozszczepienie i deprotekcja żywicy Fmoc są kluczowymi etapami syntezy peptydów, dając pożądany peptyd po odłączeniu żywicy.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Synthesis and characterization of ferromagnetic nickel nanoparticles
Altincekic, TG, et al.
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 25(8), 2771-2775 (2012)
A rapid, one-pot, four-component route to 2H-indazolo [2, 1-b] phthalazine-triones
Mosaddegh E and Hassankhani A
Tetrahedron Letters, 52(4), 488-490 (2011)
Synthesis and characterization of Cu@ Cu2O core shell nanoparticles prepared in seaweed Kappaphycus alvarezii Media
Khanehzaei H, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 9, 8189-8198 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
804608025004022536385709
804608100004022536385716
804608905504022536385723